Få mere at vide
Pyrrol-2-karbonitril, 99%
Artikelnummer. 11398236
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398236 1 g 1g
11308246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15330.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4513-94-4 | C5H4N2 | 92,10 g/mol
Pyrrol-2-carbonitril er nyttig i additionsreaktioner og i heterocyklisk dannelse. Det fungerer som en heterocyklisk byggesten i syntetisk kemi. Yderligere anvendes det til fremstilling af 4-iodopyrrol-2-carbonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyrrol-2-carbonitril er nyttig i additionsreaktioner og i heterocyklisk dannelse. Det fungerer som en heterocyklisk byggesten i syntetisk kemi. Yderligere anvendes det til fremstilling af 4-iodopyrrol-2-carbonitril.
Opløselighed
Blandbar med benzen, dichlormethan, tertrahydrofuran, dimethylformamid og acetonitril.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4513-94-4
Molekylær formel C5H4N2
Molekylvægt (g/mol) 92.10
MDL nummer MFCD00234061
InChI nøgle BQMPGKPTOHKYHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-2-carbonitrile, 2-cyanopyrrole, unii-6d25bmc1pp, 2-carbonitrilepyrrole, 6d25bmc1pp, cyanopyrrole, 2-cyano-pyrrol, pyrrole carbonitrile, 1h-pyrrolecarbonitrile, 1h-pyrrol-2-kohlenitrile
PubChem CID 138277
IUPAC navn 1H-pyrrol-2-carbonitril
SMIL N#CC1=CC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrole-2-carbonitrile
Tæthed 1.086
Kogepunkt 92 °C til 94 °C (2 mmHg)
Brydningsindeks 1.55
Mængde 1 g
FN nummer UN3276
Beilstein 107047
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Blandet med benzen, dichlormethan, tertrahydrofuran, dimethylformamid og acetonitril.
Formel vægt 92.1
Procent renhed 99%