Få mere at vide
Pyrrol-2-karbonitril, 97%
Artikelnummer. 10743413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10743413 1 g Glasflaske 1g
10406642 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743413 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368350010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 4513-94-4 | C5H4N2 | 92,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4513-94-4
Molekylær formel C5H4N2
Molekylvægt (g/mol) 92.10
MDL nummer MFCD00234061
InChI nøgle BQMPGKPTOHKYHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrrole-2-carbonitrile, 2-cyanopyrrole, unii-6d25bmc1pp, 2-carbonitrilepyrrole, 6d25bmc1pp, cyanopyrrole, 2-cyano-pyrrol, pyrrole carbonitrile, 1h-pyrrolecarbonitrile, 1h-pyrrol-2-kohlenitrile
PubChem CID 138277
IUPAC navn 1H-pyrrol-2-carbonitril
SMIL N#CC1=CC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrrole-2-carbonitrile
Farve Gul til Orange
Kogepunkt 115 °C til 120 °C (10,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5475 til 1,5505
Mængde 1 g
Formel vægt 92.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrrole-2-carbonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.