Få mere at vide
Pyrrole-2,3-dicarboxylic Acid Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrole-2,3-dicarboxylic Acid Monohydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO4.H2O/c8-5(9)3-1-2-7-4(3)6(10)11;/h1-2,7H,(H,8,9)(H,10,11);1H2 |
| Formel vægt | 173.0324 |
| Procent renhed | >95% |