Få mere at vide
Pyrrole-2,3,5-tricarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrole-2,3,5-tricarboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO6/c9-5(10)2-1-3(6(11)12)8-4(2)7(13)14/h1,8H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14) |
| Formel vægt | 199.0117 |
| Procent renhed | >95% |