Få mere at vide
Pyrrole-2,3,4,5-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrrole-2,3,4,5-D4 |
| CAS | 17767-94-1 |
| Molekylær formel | C4 D4 H N |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1 H-Pyrrole-2,3,4,5-d4 (9 CI, ACI), Pyrrole-2,3,4,5-d4 (6 CI, 8 CI), Pyrrole-d4, Pyrrole-2,3,4,5-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1[nH]c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-1 H-pyrrole |
| Molekylvægt (g/mol) | 71.114 |
| Formel vægt | 71.067 g/mol |
| Vis mere |