Få mere at vide
Pyrraline, TRC
Artikelnummer. 30012607
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30012607 2.5 mg 2.5mg
30005643 5 mg -
30011842 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9977802.5MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74509-14-1
Molekylær formel C12 H22 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 258.31
IUPAC navn (2S)-2-amino-6-[2-formyl-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]hexanoic acid
SMIL N[C@@H](CCCCN1C(CO)CCC1C=O)C(=O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Pyrraline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22N2O4/c13-11(12(17)18)3-1-2-6-14-9(7-15)4-5-10(14)8-16/h7,9-11,16H,1-6,8,13H2,(H,17,18)/t9?,10?,11-/m0/s1
Formel vægt 258.158
Procent renhed >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.