Få mere at vide
Pyrraline, TRC
Artikelnummer. 30005643
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30005643 5 mg -
30012607 2.5 mg 2.5mg
30011842 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005643 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9977805MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74509-14-1
Molekylær formel C12 H22 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 258.31
IUPAC navn (2S)-2-amino-6-[2-formyl-5-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]hexanoic acid
SMIL N[C@@H](CCCCN1C(CO)CCC1C=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrraline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22N2O4/c13-11(12(17)18)3-1-2-6-14-9(7-15)4-5-10(14)8-16/h7,9-11,16H,1-6,8,13H2,(H,17,18)/t9?,10?,11-/m0/s1
Formel vægt 258.158
Procent renhed >95%