missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyroxasulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyroxasulfone |
| CAS | 447399-55-5 |
| Molekylær formel | C12 H14 F5 N3 O4 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Isoxazole','3-[[[5-(difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl]sulfonyl]-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-, 3-[5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-ylmethylsulfonyl]-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-1,2-oxazole, KIH 485, Pyroxasulfone, Sakura, Sakura 85WG |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14F5N3O4S/c1-11(2)4-7(19-24-11)25(21,22)5-6-8(12(15,16)17)18-20(3)9(6)23-10(13)14/h10H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | Cn1nc(c(CS(=O)(=O)C2=NOC(C)(C)C2)c1OC(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-[[5-(difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]methylsulfonyl]-5,5-dimethyl-4H-1,2-oxazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.31 |
| Formel vægt | 391.0625 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?