Få mere at vide
Pyroxasulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316180
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316180 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316180 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16666000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyroxasulfone
CAS 447399-55-5
Analyt- eller komponentnavne Pyroxasulfone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H14 F5 N3 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Isoxazole, 3-[[[5-(difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl]sulfonyl]-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-, 3-[5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-ylmethylsulfonyl]-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-1,2-oxazole, KIH 485, Pyroxasulfone, Sakura, Sakura 85WG
InChI formel InChI=1S/C12H14F5N3O4S/c1-11(2)4-7(19-24-11)25(21,22)5-6-8(12(15,16)17)18-20(3)9(6)23-10(13)14/h10H,4-5H2,1-3H3
SMIL Cn1nc(c(CS(=O)(=O)C2=NOC(C)(C)C2)c1OC(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-[[5-(difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]methylsulfonyl]-5,5-dimethyl-4H-1,2-oxazole
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 391.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 391.0625 g/mol