Få mere at vide
Lonza™ Pyrosperse Dispersing Reagent Kit
Mængde:
300 ml/hætteglas
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 22% |
| Til brug med (udstyr) | Pyrogent QCL-1000 |
| Inkluderer | 5mL/hætteglas Pyrosperse dispergeringsreagens |
| Mængde | 300 ml/hætteglas |
| Produkttype | Pyrosperse Dispersing Reagent Kit |