Få mere at vide
Pyronin Y
Artikelnummer. 15453729
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453729 10 g 10g
15433729 1 g 1g
15443729 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15453729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61068.09
Request Bulk or Custom Format
Markørfarvestof til RNA, der er nyttigt i syrebuffersystemer
Pyronin Y er et kationisk farvestof, der interkalerer RNA og er synligt som et rødt bånd under elektroforese. Det har også vist sig at akkumulere i mitokondrier af levedygtige celler. I forbindelse med Methyl Green eller Nancy-520 kan Pyronin Y bruges som en fluorescerende differentialfarvning af nukleinsyrer i paraffinvævssnit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyronin Y er et kationisk farvestof, der interkalerer RNA og er synligt som et rødt bånd under elektroforese. Det har også vist sig at akkumulere i mitokondrier af levedygtige celler. I forbindelse med Methyl Green eller Nancy-520 kan Pyronin Y bruges som en fluorescerende differentialfarvning af nukleinsyrer i paraffinvævssnit.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Også opløselig i methylcellosolve (9 mg/ml) og ethanol (3 mg/ml).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-32-0
Molekylær formel C17H19ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 302.802
MDL nummer MFCD00011725
InChI nøgle INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 45005; Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
IUPAC navn [6-(dimethylamino)xanthen-3-yliden]-dimethylazaniumchlorid
SMIL CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyronin Y
Smeltepunkt 250°C to 260°C
Beilstein 3795789
Merck Index 14,8007
Opløselighedsinformation Soluble in water. Also soluble in methyl cellosolve (9mg/mL) and ethanol (3mg/mL).
Formel vægt 302.8
Farve Grøn
Mængde 10 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyronin Y
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyronin Y