Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pyronin Y, ren biologisk farve med høj renhed
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyronin Y |
| Navn note | Pure |
| Absorptionsforhold | 1.23 to 1.7 |
| Farvestofindhold | 50% min. |
| Beilstein | 18, V,10, 181 |
| Merck Index | 15, 8119 |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Lambda Max | 546 to 551nm (in 50% ethanol) |
| Formel vægt | 302.79 |
| Grad | Ren |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pyronin Y
- Advarsel
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.