Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pyronin Y, ren biologisk farve med høj renhed
Artikelnummer. 10328100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10328100 1 g Glasflaske 1g
10624902 5 g Glasflaske 5g
10025863 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10328100 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 200100010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-32-0 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-32-0
Molekylær formel C17H19ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 302.802
MDL nummer MFCD00011725
InChI nøgle INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 45005, Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
IUPAC navn [6-(dimethylamino)xanthen-3-yliden]-dimethylazaniumchlorid
SMIL CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyronin Y
Navn note Pure
Absorptionsforhold 1.23 to 1.7
Farvestofindhold 50% min.
Beilstein 18, V,10, 181
Merck Index 15, 8119
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 546 to 551nm (in 50% ethanol)
Formel vægt 302.79
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Grøn
Mængde 1 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyronin Y
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.