Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pyronin Y, ren biologisk farve med høj renhed
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyronin Y |
| Navn note | Pure |
| Absorptionsforhold | 1.23 to 1.7 |
| Farvestofindhold | 50% min. |
| Beilstein | 18, V,10, 181 |
| Merck Index | 15, 8119 |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Lambda Max | 546 to 551nm (in 50% ethanol) |
| Formel vægt | 302.79 |
| Grad | Ren |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pyronin Y
- Advarsel
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.