Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pyronin Y |
| CAS | 92-32-0 |
| Molekylær formel | C17H19ClN2O |
| InChI nøgle | INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-] |
| IUPAC navn | [6-(dimethylamino)xanthen-3-yliden]-dimethylazaniumchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.802 |
| PubChem CID | 7085 |
| ChEBI | CHEBI:87347 |
| Mængde | 5 g |