Få mere at vide
Pyronin Y, 0,2% vægt/volumen aq. soln., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433279
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433279 10 mL 10ml
15443279 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60505.AB
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-32-0
Molekylær formel C17H19ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 302.802
MDL nummer MFCD00011725
InChI nøgle INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 45005; Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
IUPAC navn [6-(dimethylamino)xanthen-3-yliden]-dimethylazaniumchlorid
SMIL CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyronin Y
Koncentration 0.2% w/v aq. soln.
Beilstein 3795789
Merck Index 14,8007
Formel vægt 302.8
Lugt Odorless
Farve Pink (Pink)
Mængde 10 mL
Fysisk form Væske