Få mere at vide
Pyronin B, 50% farvestofindhold, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15525876 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15525876 5 g 5g
15535876 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15525876 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 191390050
Kemiske identifikatorer
CAS 1229438-47-4
Molekylær formel C21H27Cl4FeN2O
Molekylvægt (g/mol) 521.11
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyronin B
Smeltepunkt 174.0°C to 176.0°C
Mængde 5 g
Beilstein 18,V,10,182
Merck Index 15,8118
Formel vægt 521.11