Få mere at vide
Pyronil 45, TRC
Artikelnummer. 17930565
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17930565 5 g
17921495 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17930565 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9976505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26040-51-7
Molekylær formel C24 H34 Br4 O4
Molekylvægt (g/mol) 706.14
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrabromo-, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Phthalic acid, tetrabromo-, bis(2-ethylhexyl) ester (8CI), Bis(2-ethyl-1-hexyl) tetrabromophthalate, Bis(2-ethylhexyl) 2,3,4,5-Tetrabromophthalate, Bis(2-ethylhexyl) 3,4,5,6-tetrabromophthalate, Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate, DP 45, Di(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate, FRP 45, Pyronil 45, Uniplex FRP 45
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl) 3,4,5,6-tetrabrombenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)c1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1C(=O)OCC(CC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyronil 45
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C24H34Br4O4/c1-5-9-11-15(7-3)13-31-23(29)17-18(20(26)22(28)21(27)19(17)25)24(30)32-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3
Formel vægt 701.9191
Procent renhed >95%