Få mere at vide
Pyronil 45-d34 (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyronil 45-d34 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34Br4O4/c1-5-9-11-15(7-3)13-31-23(29)17-18(20(26)22(28)21(27)19(17)25)24(30)32-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D,16D |
| Formel vægt | 736.1325 |