Få mere at vide
Pyromellitisk diimid, 97%
Artikelnummer. 11353506
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353506 5 g 5g
11363506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14372.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 2550-73-4 | C10H4N2O4 | 216,152 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2550-73-4
Molekylær formel C10H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 216.152
MDL nummer MFCD00005004
InChI nøgle UGQZLDXDWSPAOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic diimide, pyromellitimide, pyromellitic acid diimide, benzo 1,2-c:4,5-c' dipyrrole-1,3,5,7 2h,6h-tetrone, unii-32xa0w314g, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid diimide, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic 1,2:4,5-diimide, benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic diimide, pyrrolo 3,4-f isoindole-1,3,5,7-tetrone, pyrrolo 3,4-f isoindole-1,3,5,7 2h,6h-tetrone
PubChem CID 75696
IUPAC navn pyrrolo[3,4-f]isoindol-1,3,5,7-tetron
SMIL C1=C2C(=CC3=C1C(=O)NC3=O)C(=O)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyromellitic diimide
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 214780
Formel vægt 216.15
Procent renhed 97%