Få mere at vide
Pyromellitisk dianhydrid, 98%
Artikelnummer. 15472447
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472447 2 kg 2kg
15452447 100 g 100g
15462447 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045788.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218,12 g/mol
Pyromellitsyredianhydrid anvendes som en monomer ved fremstilling af polyimidpolymerer, såsom kapton; termoplast såsom polyestere, polyethere, blødgørere og expoxyharpikser. Det er involveret i fremstillingen af højtydende belægninger på grund af dets mekaniske, termiske og oxidative stabilitetsegenskaber. Det virker som hærder for epoxyharpikser, der finder anvendelse i klæbemidler, belægninger og støbepulvere. Som et mellemprodukt spiller det en vigtig rolle i polyimidbaserede materialer som printplader, tape automatiseret binding og magnetisk ledningsisolering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-32-7
Molekylær formel C10H2O6
Molekylvægt (g/mol) 218.12
MDL nummer MFCD00005005
InChI nøgle ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6966
SMIL O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyromellitic dianhydride
Smeltepunkt 284 °C til 288 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.68 g/mL
Kogepunkt 305 °C til 310 °C (30 mmHg)
Flammepunkt 380 °C (716 °F)
Mængde 2 kg
Beilstein 213583
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid, aceton, kloroform, ethylether, n-hexan og benzen.
IUPAC navn furo[3,4-f][2]benzofuran-1,3,5,7-tetron
Formel vægt 218.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver