Få mere at vide
Pyromellitic dianhydride, 97%
Artikelnummer. p-7020673
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480633 100 g 100g
11490633 500 g 500g
11400643 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12712.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218.12 g/mol
Pyromellitsyredianhydrid anvendes som en monomer ved fremstilling af polyimidpolymerer, såsom kapton; termoplast såsom polyestere, polyethere, blødgørere og expoxyharpikser. Det er involveret i fremstillingen af højtydende belægninger på grund af dets mekaniske, termiske og oxidative stabilitetsegenskaber. Det virker som hærder for epoxyharpikser, der finder anvendelse i klæbemidler, belægninger og støbepulvere. Som et mellemprodukt spiller det en vigtig rolle i polyimidbaserede materialer som printplader, tape automatiseret binding og magnetisk ledningsisolering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyromellitsyredianhydrid anvendes som en monomer ved fremstilling af polyimidpolymerer såsom kapton; termoplast såsom polyestere, polyethere, blødgørere og expoxyharpikser. Det er involveret i fremstillingen af højtydende belægninger på grund af dets mekaniske, termiske og oxidative stabilitetsegenskaber. Det virker som hærder for epoxyharpikser, der finder anvendelse i klæbemidler, belægninger og støbepulvere. Som et mellemprodukt spiller det en vigtig rolle i polyimidbaserede materialer som printplader, tape automatiseret binding og magnetisk ledningsisolering.
Opløselighed Opløselig i
dimethylsulfoxid, acetone, chloroform, ethylether, n-hexan og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med alkoholer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-32-7
Molekylær formel C10H2O6
Molekylvægt (g/mol) 218.12
MDL nummer MFCD00005005
InChI nøgle ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6966
IUPAC navn furo[3,4-f][2]benzofuran-1,3,5,7-tetron
SMIL O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyromellitic dianhydride
Smeltepunkt 284°C to 288°C
Tæthed 1.68
Kogepunkt 305°C to 310°C (30 mmHg)
Flammepunkt 380°C (716°F)
Mængde 100 g
Beilstein 213583
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide,acetone,chloroform,ethyl ether,n-hexane and benzene.
Formel vægt 218.12
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyromellitic dianhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyromellitic dianhydride