Få mere at vide
Pyromellitisk dianhydrid, 97%
Beskrivelse
Pyromellitsyredianhydrid anvendes som en monomer ved fremstilling af polyimidpolymerer, såsom kapton; termoplast såsom polyestere, polyethere, blødgørere og expoxyharpikser. Det er involveret i fremstillingen af højtydende belægninger på grund af dets mekaniske, termiske og oxidative stabilitetsegenskaber. Det virker som hærder for epoxyharpikser, der finder anvendelse i klæbemidler, belægninger og støbepulvere. Som et mellemprodukt spiller det en vigtig rolle i polyimidbaserede materialer som printplader, tape automatiseret binding og magnetisk ledningsisolering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pyromellitsyredianhydrid anvendes som en monomer ved fremstilling af polyimidpolymerer såsom kapton; termoplast såsom polyestere, polyethere, blødgørere og expoxyharpikser. Det er involveret i fremstillingen af højtydende belægninger på grund af dets mekaniske, termiske og oxidative stabilitetsegenskaber. Det virker som hærder for epoxyharpikser, der finder anvendelse i klæbemidler, belægninger og støbepulvere. Som et mellemprodukt spiller det en vigtig rolle i polyimidbaserede materialer som printplader, tape automatiseret binding og magnetisk ledningsisolering.
Opløselighed Opløselig i
dimethylsulfoxid, acetone, chloroform, ethylether, n-hexan og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med alkoholer og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyromellitic dianhydride |
| Smeltepunkt | 284 °C til 288 °C |
| Tæthed | 1.68 |
| Kogepunkt | 305 °C til 310 °C (30 mmHg) |
| Flammepunkt | 380 °C (716 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 213583 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylsulfoxid, aceton, kloroform, ethylether, n-hexan og benzen. |
| Formel vægt | 218.12 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pyromellitic dianhydride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Pyromellitic dianhydride