Få mere at vide
Pyromellitsyre, 96%
Artikelnummer. 11496296
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496296 100 g 100g
11406306 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23099.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89-05-4 | C10H6O8 | 254,15 g/mol
Pyromellitinsyre er et elueringsmiddel, der bruges i anionkromatografi og danner komplekser med magnesium- og calciumioner. Det bruges som hærder, som mellemprodukt til pulverlakering og tværbindingsmiddel til alkydharpiks. Det er involveret i syntesen af polyimid og pyromellitisk octyl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyromellitinsyre er et elueringsmiddel, der bruges i anionkromatografi og danner komplekser med magnesium- og calciumioner. Det bruges som hærder, som mellemprodukt til pulverlakering og tværbindingsmiddel til alkydharpiks. Det er involveret i syntesen af polyimid og pyromellitisk octyl.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-05-4
Molekylær formel C10H6O8
Molekylvægt (g/mol) 254.15
MDL nummer MFCD00002471
InChI nøgle CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic acid, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, usaf xr-20, 1,2,4,5-tetracarboxybenzene, unii-d9uxg2u6zu, 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid, d9uxg2u6zu, pubchem21809, acmc-20ap78, 1,4,5-tetracarboxybenzene
PubChem CID 6961
ChEBI CHEBI:45165
IUPAC navn benzen-1,2,4,5-tetracarboxylsyre
SMIL C1=C(C(=CC(=C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyromellitic acid
Smeltepunkt 281 °C til 285 °C
Mængde 100 g
Merck Index 14,8004
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol.
Formel vægt 254.15
Procent renhed 96%