Få mere at vide
Pyromekonsyre, TRC
Artikelnummer. 30413897
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413897 500 mg
30415971 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30413897 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP997600500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-63-9
Molekylær formel C5 H4 O3
Molekylvægt (g/mol) 112.08
Synonym 3-Hydroxy-4H-pyran-4-one, 3-Hydroxy-4-pyrone, 3-Hydroxypyran-4-one, NSC 78608, Pyrocomenic Acid
IUPAC navn 3-hydroxypyran-4-one
SMIL OC1=COC=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyromeconic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4O3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3,7H
Formel vægt 112.016