Få mere at vide
Lonza™ PYROGENT™ Gel Clot LAL Assay Kit
Artikelnummer. 13261994
Skift visning
Mængde:
250 prøver
Artikelnummer. Mængde
13261994 250 prøver
1 options
Artikelnummer. 13261994 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. N194125
Udfører kvalitativ LAL-test for gram-negativ bakteriel endotoksin. Lonza PYROGENT™ Gel Clot LAL Assay Kit leveres med 0,125EU/ml følsomhed.
  • Giver simpelt positivt/negativt resultat for endotoksintestning
  • Gel-koagel-assay køres i rør og placeres i vandbad eller tør varmeblok ved 37 °C
  • Efter en times inkubationsperiode vendes rørene 180 grader
  • En fast koagel i bunden af røret indikerer positiv reaktion
  • Hvis væsken flyder ned ad siden af røret, indikerer det negativt for endotoksin
  • Sættet inkluderer ikke matchet kontrolstandardendotoksin
  • Lysat kit med 0,125EU/ml følsomhed
  • Der udleveres analysecertifikater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 250 prøver