Få mere at vide
Lonza™ Pyrogent –5000 kinetisk turbidimetrisk LAL-analyse
Artikelnummer. 11600331
Skift visning
Mængde:
2400 tests/sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11600331 2400 tests/sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 11600331 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. N588
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Inkluderer Pyrogent 5000 LAL rekonstitutionsbuffer
Mængde 2400 tests/sæt
Samlet analysetid ∼1 time.
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Gram-negativ bakteriel endotoksin
Produkttype Pyrogent –5000 kinetisk turbidimetrisk LAL-analyse