Få mere at vide
Lonza™ PYROGEN™ -5000 kinetiske turbidimetriske LAL-analysesæt
Artikelnummer. 11640331
Skift visning
Mængde:
4500 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4500
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11640331 4500 tests Pakke med 4500
1 options
Artikelnummer. 11640331 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. N688
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Påvisning af gramnegativt bakterielt endotoksin. Lonza PYROGEN™ -5000 Kinetic Turbidimetrisk LAL Assay Kits er ideelle til vandprøver, store mængder parenterale midler og vandskylning fra medicinsk udstyr.
  • Ideel til et stort antal prøver
  • Prøve blandet med rekonstitueret LAL-reagens i 96-brønds plade
  • Anbragt i inkuberende absorbanspladelæser
  • Overvåges automatisk over tid for uklarhed
  • Tilstedeværelsen af endotoksinlysat vil begynde at gelere, hvilket får opløsningen til at blive uklar eller uklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 4500 tests