Få mere at vide
Lonza™ PYROGEN™ -5000 kinetisk turbidimetrisk LAL-analyse
Artikelnummer. 11650321
Skift visning
Mængde:
2 x 100 testhætteglas med lysat, 2 hætteglas rekonstitutionsbuffer, 1 hætteglas endotoksin
Pakningsstørrelse:
200 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11650321 2 x 100 testhætteglas med lysat, 2 hætteglas rekonstitutionsbuffer, 1 hætteglas endotoksin 200 tests
1 options
Artikelnummer. 11650321 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. N384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12160.00 DKK
    10718.17 DKK / 200 tests
    Spare 1441.83 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Kvantitativ, kinetisk analyse til påvisning af gramnegativt bakterielt endotoksin.
  • Kvantitativ, kinetisk assay.
  • Bulk turbidimetrisk kinetisk LAL-analyse til endotoksintestning for 200 tests.
  • Sættet indeholder endotoksin og rekonstitutionsbuffer.
  • Detekterer gramnegativt bakterielt endotoksin.
  • Følsomhed spænder fra 0,01 til 100 EU/ml.
  • Omkostningseffektiv metode til vand- og parenterale test i store mængder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assays Turbidimetrisk kinetisk LAL-assay
Oversigt 200 prøver
Til brug med (applikation) Endotoksin test
Mængde 2 x 100 testhætteglas med lysat, 2 hætteglas rekonstitutionsbuffer, 1 hætteglas endotoksin