Få mere at vide
Lonza Pyrogenfri reagensglas
Artikelnummer. 11600311
Skift visning
Længde (metrisk):
75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11600311 75 mm Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11600311 Leverandør Lonza Leverandørnr. N201
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anbefales til brug som reaktionsrør i gel-koagel-assays. Lonza™ Pyrogenfri reagensglas Produktet er lavet af USP Type 1 flintborosilikatglas og indeholder mindre end 0,005 EU/ml endotoksin.
  • Fremstillet af USP Type 1 flintborosilikatglas
  • Indeholder mindre end 0,005 EU/ml endotoksin
  • Anbefales til brug som reaktionsrør i gel-koagel-assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Borosilikatglas
Lukketype Skruelåg
Produkttype Reagensglas