Få mere at vide
Lonza™ Pyrogenfri reagensglas uden skruelåg
Artikelnummer. 11620311
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11620311 100 mm Pakke med 30
1 options
Artikelnummer. 11620311 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. N207
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Til brug i endotoksindetektionsassays. Lonza Pyrogenfri reagensglas uden skruelåg indeholder mindre end 0,005 EU/ml endotoksin.
  • Fremstillet af USP Type 1 flintborosilikatglas
  • Indeholder mindre end 0,005 EU/ml endotoksin
  • Anbefales til fortynding af endotoksinstandarder og testprøver til alle endotoksindetektionsassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Reagensglas