Få mere at vide
Lonza™ Pyrogenfri reagensglas
Beskrivelse
- Pyrogenfri borosilikatglasreagensglas uden skruelåg.
- Anbefales til gel-koaguleringstestning.
- Tre pakker med enkelt hætteglas set forfra.
- Velegnet til brug ved udførelse af bakterielle endotoksintest (BET).
- Certificeret til at indeholde mindre end 0,005 EU/mL endotoksin.
- Alle reagensglas er lavet af USP Type 1 flintborosilikatglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Type 1 flintborosilikatglas |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 50 rør |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Produkttype | Reagensglas |