Få mere at vide
Pyrogallol, TRC
Artikelnummer. 30137391
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137391 5 g
17904845 25 g
17914655 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9974305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-66-1
Molekylær formel C6 H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Synonym Pyrogallol (8CI), 1,2,3-Hydroxybenzene, 1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, 2,6-Dihydroxyphenol, Antioxidant PY, Benzene-1,2,3-triol, C.I. 76515, C.I. Oxidation Base 32, Fouramine Brown AP, Fourrine 85, Fourrine PG, Gallol, NSC 5035, Pyrogallic acid, Pyrogallol acid
IUPAC navn Benzen-1,2,3-triol
SMIL Oc1cccc(O)c1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrogallol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Formel vægt 126.0317
Procent renhed >95%