Få mere at vide
Pyrogallol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15891771
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15891771 1 kg
15806750 50 g
15881771 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15891771 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8223021000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-66-1
Tekniske data
Smeltepunkt 131°C to 135°C
Tæthed 1.45 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 309°C/1013 hPa
Molekylær formel C6H3(OH)3
MDL nummer MFCD00002192
Mængde 1 kg
Synonym Pyrogallol, Pyrogallic acid, 1,2,3-Trihydroxybenzene, Pyrogallol
Molekylvægt (g/mol) 126.11