Få mere at vide
Pyrogallol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402579
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16402579 1 g
1 options
Artikelnummer. 16402579 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1579
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Pyrogallol is a polyphenol compound, which has anti-fungal and anti-psoriatic properties. Pyrogallol is a reductant that is able to generate free radicals, in particular superoxide anions.
Pyrogallol is a polyphenol compound, which has anti-fungal and anti-psoriatic properties. Pyrogallol is a reductant that is able to generate free radicals, in particular superoxide anions.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrogallol
Fysisk form Solid
CAS 87-66-1
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H6O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (792.96 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (396.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=CC(O)=C1O
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97.0%