Få mere at vide
Corning™ Pyroceram™ Kogepladeomrører, 550 °C, Glaskeramik
Shop alle Corning produkter
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Corning digitale kogeplader, omrørere og røreplader er lavet med samme holdbarhed og kvalitet Corning har sat ind Pyroceram™ topprodukter siden 1964. Alle modeller inkluderer en Pyroceram top og to års garanti.
- Dobbelt display omrøring Kogeplade viser både temperatur og omrøringshastighed på separate digitale displays for at sikre nøjagtighed. Nøjagtighed indeni± °2 C og omrøringshastigheder ved± 5 % af den hastighedsindstilling, du vælger
- Digitale displays viser, hvornår indstillet temperatur og omrøringshastighed er nået
- Sikkerhedsindikatorer– tænd/sluk-knap og hottop-indikatorer advarer, hvis enheden er tilsluttet eller er for varm til at røre ved
- Vinklet frontpanel og store knopper minimerer skader fra spild
- PC-400D/410D/420D toppladestørrelse: 5 x 7 tommer. (12,7 x 17,8 cm)
- PC-600D/610D/620D toppladestørrelse: 10 x 10 tommer. (25,4 x 25,4 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Glaskeramik |
| Spænding | 230 V |
| Sikkerhedsfunktioner | Lyst LED hot top-ikon lyser, når toppladen er over °60 C, selv når varmestyringen er slået fra, afleder todelt støbedesign spild væk fra elektronik og inkluderer en indbygget montering til en valgfri 18 tommer støttestang |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Controller type | Digital |
| Model- | PC-620D |
| Længde (engelsk) | 4,6 tommer. |
| Størrelse | 10 x 10 tommer. |
| Højde (metrisk) | 39.1 cm |
| Temperatur (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 550 °C |
| Vis mere |