Få mere at vide
Corning™ Pyroceram™ Top digitale omrørere, 230V
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10655105 Shop alle Corning produkter
Model-:
PC-610D (CE-mærket)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10655105
Brand: Corning™ 6796610D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prisbillig enhed viser nøjagtige omrøringshastigheder i praktisk digital udlæsning
Corning digitale kogeplader, omrørere og røreplader er lavet med samme holdbarhed og kvalitet Corning har sat ind Pyroceram™ topprodukter siden 1964. Alle modeller inkluderer en Pyroceram top og to års garanti.
  • Twin display rørevarmeplade viser både temperatur og omrøringshastighed på separate digitale displays for at sikre nøjagtighed. Nøjagtighed indeni± °2 C og omrøringshastigheder ved± 5 % af den hastighedsindstilling, du vælger
  • Digitale displays viser, hvornår indstillet temperatur og omrøringshastighed er nået
  • Sikkerhedsindikatorer – tænd/sluk-knap og hottop-indikatorer advarer, hvis enheden er tilsluttet eller er for varm til at røre ved
  • Vinklet frontpanel og store knopper minimerer skader fra spild
  • PC-400D/410D/420D toppladestørrelse: 5 x 7 tommer. (12,7 x 17,8 cm)
  • PC-600D/610D/620D toppladestørrelse: 10 x 10 tommer. (25,4 x 25,4 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighed 60 til 1150 rpm
Topplademateriale Pyroceram
Spænding 230 V
Watt 70 w
Højde (metrisk) 12.2 cm
Længde (metrisk) 40.1 cm
Toppladelængde (engelsk) 10''
Toppladelængde (metrisk) 25.4 cm
Toppladebredde (engelsk) 10''
Toppladebredde (metrisk) 25.4 cm
Bredde (metrisk) 26.9 cm
Elektriske krav 230V 50Hz
Strømstyrke 0,4 A
Frekvens 50 Hz
Model- PC-610D (CE-mærket)
Vægt (metrisk) 5.2 kg