Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pyrocatechol Violet, ren, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10366880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10366880 5 g 5g
11944671 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366880 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 146540050
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 115-41-3 | C19H14O7S | 386.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-41-3
Molekylær formel C19H14O7S
Molekylvægt (g/mol) 386.37
MDL nummer MFCD00005868
InChI nøgle RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Pyrocatecholsulfonephthalein
PubChem CID 66993
IUPAC navn 4-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzen-1,2-diol
SMIL OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrocatechol Violet
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 2-methoxyethanol
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 441 to 449nm (in methanol)
Formel vægt 386.36
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 375 (at lambda max, methanol) min.
Egnethed for complexometric det. of metal oxides: passes
Farve Brun eller Grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Metallisk eller krystallinsk pulver