Få mere at vide
Pyrocatechol violet indikator, til metaltitrering, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693830 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15693830
Brand: Honeywell-Fluka 326725G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indikator for metaltitrering
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-41-3
Molekylær formel C19H14O7S
Molekylvægt (g/mol) 386.37
MDL nummer MFCD00005868
InChI nøgle RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Catechol violet
PubChem CID 66993
IUPAC navn 4-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzen-1,2-diol
SMIL OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrocatechol Violet
Smeltepunkt 185°C
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 353938
Formel vægt 386.38g/mol
Emballage Glasflaske
Egnethed For metal titration
Visuel overgangsinterval 6.5 to 8
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver