Få mere at vide
Pyrocatechol violet indikator, til metaltitrering, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15683830
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15683830 1 g Glasflaske 1g
15693830 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15683830 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 326721G
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indikator for metaltitrering
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-41-3
Molekylær formel C19H14O7S
Molekylvægt (g/mol) 386.37
MDL nummer MFCD00005868
InChI nøgle RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Catechol violet
PubChem CID 66993
IUPAC navn 4-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzen-1,2-diol
SMIL OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrocatechol Violet
Smeltepunkt 185°C
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 353938
Formel vægt 386.38g/mol
Emballage Glasflaske
Egnethed For metal titration
Visuel overgangsinterval 6.5 to 8
Mængde 1 g
Fysisk form Pulver