Få mere at vide
Pyrocatechol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 103°C to 105°C |
| Tæthed | 1.37 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | C6H4-1,2-(OH)2 |
| MDL nummer | MFCD00002188 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | Pyrocatechol, 1,2-Dihydroxybenzene, Catechol, Pyrocatechol |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.11 |
| Grad | Research |