Få mere at vide
Pyrocatechol Monoethyl Ether, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 94-71-3 |
| Smeltepunkt | 24°C to 28°C |
| Tæthed | 1.10 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 214°C to 216°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | 2-(C2H5O)C6H4OH |
| MDL nummer | MFCD00002187 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Pyrocatechol monoethyl ether, Guaethol, 2-Ethoxyphenol, Pyrocatechol monoethyl ether |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.16 |
| Grad | Research |