Få mere at vide
Pyrithyldione, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrithyldione |
| CAS | 77-04-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyrithyldione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H13 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,4(1H,3H)-Pyridinedione, 3,3-diethyl-, 2,4-Dioxo-3,3-diethyltetrahydropyridine, 3,3-Diethyl-1,2,3,4-tetrahydropyridine-2,4-dione, 3,3-Diethyl-2,4(1H,3H)-pyridinedione, 3,3-Diethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyridin, 3,3-Diethyl-2,4-dioxotetrahydropyridine, Benedorm, Didropyridine, Dihydroprylone, NSC 89733, Nu 903, Persedon, Presidon, Pyridion, Pyridione, Pyrithyldion, Pyrithyldione, Tetridin, Tetridine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-3-9(4-2)7(11)5-6-10-8(9)12/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,10,12) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCC1(CC)C(=O)NC=CC1=O |
| Vis mere |