Få mere at vide
Pyrithione, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458806
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16458806 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16458806 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1747
MedChemExpress Pyrithione, a Transition metal complexe, is a zinc ionophore that causes increased zinc levels within mammalian cells. Pyrithione has potent bactericidal and anti-fungal activity.
Pyrithione, a Transition metal complexe, is a zinc ionophore that causes increased zinc levels within mammalian cells. Pyrithione has potent bactericidal and anti-fungal activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrithione
Fysisk form Solid
CAS 1121-30-8
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H5NOS
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (983.01 mM; Need ultrasonic)
SMIL S=C1C=CC=CN1O
Molekylvægt (g/mol) 127.16
Formel vægt 127.16
Procent renhed 96.99%