Få mere at vide
Pyrithiobac sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327655
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327655 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327655 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16663000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrithiobac sodium
CAS 123343-16-8
Analyt- eller komponentnavne Pyrithiobac sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H10 Cl N2 O4 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C13H11ClN2O4S.Na/c1-19-9-6-10(20-2)16-13(15-9)21-8-5-3-4-7(14)11(8)12(17)18;/h3-6H,1-2H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].COc1cc(OC)nc(Sc2cccc(Cl)c2C(=O)[O-])n1
IUPAC navn sodium;2-chloro-6-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)sulfanylbenzoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 348.74
Mængde 1 ml
Formel vægt 347.9947 g/mol