Få mere at vide
Pyrithiobac sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrithiobac sodium |
| CAS | 123343-16-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pyrithiobac sodium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H10 Cl N2 O4 S . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClN2O4S.Na/c1-19-9-6-10(20-2)16-13(15-9)21-8-5-3-4-7(14)11(8)12(17)18;/h3-6H,1-2H3,(H,17,18);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].COc1cc(OC)nc(Sc2cccc(Cl)c2C(=O)[O-])n1 |
| IUPAC navn | sodium;2-chloro-6-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)sulfanylbenzoate |
| Vis mere |