missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyrithiamine, TRC

Artikelnummer. 30427888
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427888 10 mg
30426662 50 mg
30409679 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99741510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 534-64-5
Molekylær formel C14 H19 N4 O . H Br . Br
Molekylvægt (g/mol) 420.15
Synonym Neopyrithiamine, Pyrithiamin, Pyrithiamin Hydrobromide, Pyrithiamine Bromide Hydrobromide, Pyrithiamine Hydrobromide
IUPAC navn 1-((4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-3-(2-hydroxyethyl)-2-methylpyridin-1-ium bromide hydrobromide
SMIL [Br-].Br.OCCC1=CC=C[N+](=C1C)CC2=CN=C(N=C2N)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyrithiamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19N4O.2BrH/c1-10-12(5-7-19)4-3-6-18(10)9-13-8-16-11(2)17-14(13)15;;/h3-4,6,8,19H,5,7,9H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
Formel vægt 418.0004
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.