Få mere at vide
Pyrithiamine, TRC
Artikelnummer. 30426662
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426662 50 mg
30427888 10 mg
30409679 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99741550MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-64-5
Molekylær formel C14 H19 N4 O . H Br . Br
Molekylvægt (g/mol) 420.15
Synonym Neopyrithiamine, Pyrithiamin, Pyrithiamin Hydrobromide, Pyrithiamine Bromide Hydrobromide, Pyrithiamine Hydrobromide
IUPAC navn 1-((4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-3-(2-hydroxyethyl)-2-methylpyridin-1-ium bromide hydrobromide
SMIL [Br-].Br.OCCC1=CC=C[N+](=C1C)CC2=CN=C(N=C2N)C
Spécification
Kemisk navn eller materiale Pyrithiamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19N4O.2BrH/c1-10-12(5-7-19)4-3-6-18(10)9-13-8-16-11(2)17-14(13)15;;/h3-4,6,8,19H,5,7,9H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
Formel vægt 418.0004
Procent renhed >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.