Få mere at vide
Pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 1.5-4.8mm (0.06-0.19in)
Artikelnummer. 11399248
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11399248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042633.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Grain Mounts, XRD and Microprobe Standards, Identification of Unknown Minerals | CAS: 1309-36-0 | FeS2 | 119.965 g/mol
Til kornbeslag, XRD og mikrosondestandarder, identifikation af ukendte mineraler. Pyrit anvendes til fremstilling af jern(II)sulfat, svovldioxid og jern(II)sulfid. Det finder anvendelse som halvledermateriale, som katodemateriale i strømforsyningsbånd og ikke-genopladelige lithiumbatterier. Det bruges til at fremstille markasit smykker. Derudover bruges det i solcellepaneler. Det er nyttigt til kornmonteringer, XRD og mikrosondestandarder og identifikation af ukendte mineraler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Naturligt forekommende mineral; Hårdhed: 6-6,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-36-0
Molekylær formel FeS2
Molekylvægt (g/mol) 119.965
MDL nummer MFCD00064690
InChI nøgle NFMAZVUSKIJEIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron disulfide, iron sulfide, pyrite, bis sulfanylidene iron, disulfanylideneiron, iron disulfide iron pyrite, marcasite, naturally occuring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in, pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
PubChem CID 14788
IUPAC navn bis(sulfanyliden)jern
SMIL S=[Fe]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrite
Fysisk form Grains or Chunks
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 119.98
Brydningsindeks 3.08
Udseende Grains/chunks
Tæthed 5.02 g/cm3 at 20°C