Få mere at vide
Pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 1.5-4.8mm (0.06-0.19in)
Artikelnummer. 11309258
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309258 1 g 1g
11399248 5 g 5g
11319258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042633.03
Request Bulk or Custom Format
For Grain Mounts, XRD and Microprobe Standards, Identification of Unknown Minerals | CAS: 1309-36-0 | FeS2 | 119.965 g/mol
Til kornbeslag, XRD og mikrosondestandarder, identifikation af ukendte mineraler. Pyrit anvendes til fremstilling af jern(II)sulfat, svovldioxid og jern(II)sulfid. Det finder anvendelse som halvledermateriale, som katodemateriale i strømforsyningsbånd og ikke-genopladelige lithiumbatterier. Det bruges til at fremstille markasit smykker. Derudover bruges det i solcellepaneler. Det er nyttigt til kornmonteringer, XRD og mikrosondestandarder og identifikation af ukendte mineraler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Naturligt forekommende mineral; Hårdhed: 6-6,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-36-0
Molekylær formel FeS2
Molekylvægt (g/mol) 119.965
MDL nummer MFCD00064690
InChI nøgle NFMAZVUSKIJEIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron disulfide, iron sulfide, pyrite, bis sulfanylidene iron, disulfanylideneiron, iron disulfide iron pyrite, marcasite, naturally occuring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in, pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
PubChem CID 14788
IUPAC navn bis(sulfanyliden)jern
SMIL S=[Fe]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyrite
Fysisk form Grains or Chunks
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 119.98
Brydningsindeks 3.08
Udseende Grains/chunks
Tæthed 5.02