Få mere at vide
Pyrisoxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrisoxazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17ClN2O/c1-16(13-4-3-9-18-11-13)10-15(20-19(16)2)12-5-7-14(17)8-6-12/h3-9,11,15H,10H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 288.1029 |
| Procent renhed | >95% |